213152
2,7-Dimethoxynaphthalene
98%
50,30 €
About This Item
50,30 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
137-139 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1ccc2ccc(OC)cc2c1
InChI
1S/C12H12O2/c1-13-11-5-3-9-4-6-12(14-2)8-10(9)7-11/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
PPKHAIRFQKFMLE-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable