210579
Coomassie Violet R200
Dye content 50 %
Synonyme(s) :
Acid violet 17
105,00 €
About This Item
105,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, 50%
λmax
545 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥34000 at 543-549 nm in water at 0.02 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Na+].CCN(CC)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(CC)Cc3cccc(c3)S([O-])(=O)=O)=C4\C=CC(\C=C4)=[N+](\CC)Cc5cccc(c5)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C41H45N3O6S2.Na/c1-5-42(6-2)36-21-15-33(16-22-36)41(34-17-23-37(24-18-34)43(7-3)29-31-11-9-13-39(27-31)51(45,46)47)35-19-25-38(26-20-35)44(8-4)30-32-12-10-14-40(28-32)52(48,49)50;/h9-28H,5-8,29-30H2,1-4H3,(H-,45,46,47,48,49,50);/q;+1/p-1
Clé InChI
FJBHGWADYLMEJG-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)