Documents
M31651
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzyl cyanide
98%
Synonyme(s) :
p-Tolylacetonitrile, α-Cyano-p-xylene, 4-Methylbenzyl cyanide, 4-Methylphenylacetonitrile
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.17
Numéro Beilstein :
1099645
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
Point d'ébullition
242-243 °C (lit.)
Pf
18 °C (lit.)
Densité
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
222.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
106 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend