208744
(2-Fluorophenyl)acetone
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4989 (lit.)
Point d'ébullition
47 °C/0.05 mmHg (lit.)
Densité
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)Cc1ccccc1F
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-4-2-3-5-9(8)10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup