207233
Lead atomic absorption standard solution
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Concentration
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
Technique(s)
AAS: suitable
Densité
1.01 g/mL at 25 °C
Format
single component solution
Remplacé(e)(s) par