Principaux documents
D156604
Sigma-Aldrich
Sodium dimethyldithiocarbamate hydrate
98%
Synonyme(s) :
Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
25 G
76,40 €
100 G
169,00 €
76,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
76,40 €
100 G
169,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCSSNa · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21 (anhydrous basis)
Beilstein:
3569024
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
76,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
120-122 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].CN(C)C(=S)S[Na]
InChI
1S/C3H7NS2.Na.H2O/c1-4(2)3(5)6;;/h1-2H3,(H,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
Clé InChI
RJCVAPZBRKHUSV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Chelating agent
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kathryn L Linge et al.
Environmental science. Processes & impacts, 22(3), 653-662 (2020-03-10)
The use of monochloramine as an alternative disinfectant to chlorine in drinking water treatment can lead to increased formation of emerging nitrogenous halogenated disinfection by-products (DBPs), even when the formation of regulated halogenated DBPs has decreased. In this study, we