Principaux documents
20646
Sigma-Aldrich
O-tert-Butyl-L-threonine tert-butyl ester acetate salt
≥98.0% (T)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H25NO3 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.38
Numéro Beilstein :
6707078
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (T)
Activité optique
[α]20/D −10±1°, c = 1% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
59-61 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H25NO3.C2H4O2/c1-8(15-11(2,3)4)9(13)10(14)16-12(5,6)7;1-2(3)4/h8-9H,13H2,1-7H3;1H3,(H,3,4)/t8-,9+;/m1./s1
Clé InChI
BGAUVMFJRASONL-RJUBDTSPSA-N
Autres remarques
Protected threonine for peptide synthesis, e.g. of glycopeptides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
N.J. Forrow et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3493-3493 (1990)
Chernyak AYa et al.
Carbohydrate research, 216, 381-398 (1991-09-02)
The disaccharides alpha-L-Rhap-(1----3)-beta-D-GlcpA and beta-D-GlcpA-(1----3)-alpha-L-Rhap bearing amide-linked L-serine or L-threonine, which represent the repeating unit(s) of the capsular polysaccharide from E. coli O6:K54:H10, have been synthesised. O-tert-Butyl-protected amino acid tert-butyl esters were condensed with the corresponding biouronic acid as the