Information on the post-treatment conditions of this platinum on alumina is proprietary and cannot be shared.
205966
Platinum on alumina
extent of labeling: 1 wt. % loading, powder
Synonyme(s) :
Pt/Al2O3
196,00 €
About This Item
196,00 €
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
1 wt. % loading
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What are the post-treatment(calcination) conditions after catalyst synthesis?