311324
Platinum on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, -325 mesh, powder
Synonyme(s) :
Pt/Al2O3
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: platinum
reagent type: catalyst
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Superficie
>250 m2/g
Taille des particules
-325 mesh
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clé InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable