Principaux documents
205214
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzylamine hydrochloride
98%
5 G
128,00 €
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
128,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.51
Beilstein:
3693458
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
128,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
274-276 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
Cl[H].NCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
BVYUYDBWQMSOKM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromobenzylamine hydrochloride was used to study the characteristics of C-terminal polyamine modification in the presence of protease and amine[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Toshiyuki Ito et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(10), 1838-1843 (2007-10-06)
We recently reported that C-terminal polyamine modification occurs when proteins are digested with trypsin in the presence of polyamine [Biochem. Biophys. Res. Commun., 356, 159-162 (2007)]. In the present study, the characteristics of this C-terminal modification in the presence of