Principaux documents
267961
Sigma-Aldrich
Arsenic
powder, ≥99.997% trace metals basis
Synonyme(s) :
Arsenic black, Arsenic-75
10 G
247,00 €
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
247,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
As
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.92
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141906
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
247,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99.997% trace metals basis
Forme
powder
Résistivité
33.3 μΩ-cm
pb
613 °C (lit.)
Pf
817 °C (lit.)
Densité
5.727 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[As]
InChI
1S/As
Clé InChI
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Tse-Yen Yang et al.
Environmental research, 128, 57-63 (2013-11-26)
Arsenic is a well-documented carcinogen of human urothelial carcinoma (UC) with incompletely understood mechanisms. This study aimed to compare the genome-wide DNA methylation profiles of arsenic-induced UC (AsUC) and non-arsenic-induced UC (Non-AsUC), and to assess associations between site-specific methylation levels
Zhijie M Yu et al.
Environment international, 66, 115-123 (2014-02-28)
Consumption of arsenic contaminated drinking water causes a large variety of adverse health outcomes. Body mass index (BMI), which is linked to diet, is positively associated with arsenic methylation capacity. We investigated the association between an obesity-related diet and arsenic
Tien-Hui Lu et al.
Toxicology letters, 224(1), 130-140 (2013-10-26)
Arsenic (As), a well-known high toxic metal, is an important environmental and industrial contaminant, and it induces oxidative stress, which causes many adverse health effects and diseases in humans, particularly in inorganic As (iAs) more harmful than organic As. Recently
Luis Rodríguez-Lado et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6148), 866-868 (2013-08-24)
Arsenic-contaminated groundwater used for drinking in China is a health threat that was first recognized in the 1960s. However, because of the sheer size of the country, millions of groundwater wells remain to be tested in order to determine the
Arsenic binding to proteins.
Shengwen Shen et al.
Chemical reviews, 113(10), 7769-7792 (2013-07-03)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf