19990
tert-Butyl hydroperoxide solution
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Produits recommandés
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
~80% in di-tert-butyl peroxide/water 3:2
Indice de réfraction
n20/D 1.397
Densité
0.90 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(2,3)6-5/h5H,1-3H3
Clé InChI
CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. C - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F
Point d'éclair (°C)
43 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter