Documents
8.14006
Sigma-Aldrich
tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
Synonyme(s) :
1,1-Dimethylethyl hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-methylpropane, TBHP
About This Item
Code UNSPSC :
12352120
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
232 hPa ( 60 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
810 mg/kg LD50, oral (Rat)
628 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Concentration
67.0-73.0% (iodometric)
Indice de réfraction
n20/D 1.3870
Point d'ébullition
37 °C/20 hPa
Pf
-3 °C
Température de transition
flash point 38 °C
Solubilité
130-150 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): 67.0 - 73.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.938
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F
Point d'éclair (°C)
38 °C