Key Documents
199346
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenylacetonitrile
97%
Synonyme(s) :
2-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5009 (lit.)
Point d'ébullition
114-117 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clé InChI
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluorophenylacetonitrile was used in the synthesis of (Z)-2-(2-fluorophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
McCluskey A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances (2014)