Principaux documents
199192
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
97%
10 G
43,50 €
43,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
43,50 €
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
43,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4565 (lit.)
pb
92-93 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
nitrile
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C9H6F3N/c10-9(11,12)8-3-1-2-7(6-8)4-5-13/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
JOIYKSLWXLFGGR-UHFFFAOYSA-N
Application
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup