199133
Di-tert-butyl dicarbonate
reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.409 (lit.)
pb
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
Pf
23 °C (lit.)
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Clé InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Avertissement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
98.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
37 °C - closed cup