198773
5,12-Naphthacenequinone
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
282-286 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2C(=O)c3cc4ccccc4cc13
InChI
1S/C18H10O2/c19-17-13-7-3-4-8-14(13)18(20)16-10-12-6-2-1-5-11(12)9-15(16)17/h1-10H
Clé InChI
LZPBKINTWROMEA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable