196444
(1R)-endo-(+)-Fenchyl alcohol
96%
Synonyme(s) :
(+)-Fenchol, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,3,3-Trimethyl-2-norbornanol, Fenchyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
39-45 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)[C@H]1O
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t7-,8-,10+/m0/s1
Clé InChI
IAIHUHQCLTYTSF-OYNCUSHFSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup