Principaux documents
196266
Sigma-Aldrich
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(NO2)COC6H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
198-201 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(Cl)c(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H8ClNO5/c15-11-6-5-8(7-12(11)16(20)21)13(17)9-3-1-2-4-10(9)14(18)19/h1-7H,(H,18,19)
Clé InChI
RITAQDHCJBLSSL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reduction of 2-(4-chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid in 5% NaOH aqueous solution in presence of Raney nickel, Pd/Al2O3 and Pt/Al2O3 has been investigated.
Application
2-(4-Chloro-3-nitrobenzoyl)benzoic acid has been used in the preparation of indanthrone derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
475. Chemistry of indanthrone. Part VI. Alkylsulphonyl-indanthrones.
Bradley W and Nursten HE.
Journal of the Chemical Society, 2177-2185 (1951)
Catalytic Liquid-Phase Reduction of Aromatic Nitro Compounds Containing Highly Reactive Functional Groups.
Zhandarev VV, et al.
Russ. J. Org. Chem., 37(5), 673-676 (2001)