Documents
177547
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
98%
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.51
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Pf
36-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(Cl)c(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
BXCOSWRSIISQSL-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dichlorobenzenesulfonyl chloride was used to study the synthesis and structure–activity profile of benzoxazole benzenesulfonamide analogs.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chunqiu Lai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(7), 1807-1810 (2006-02-01)
A series of novel benzoxazole benzenesulfonamides was synthesized as inhibitors of fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase-1). Extensive SAR studies led to a potent inhibitor, 53, with an IC(50) of 0.57microM. Compound 17 exhibited excellent bioavailability and a good pharmacokinetic profile in rats.