Principaux documents
196037
Sigma-Aldrich
4-Isopropylbenzyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
Cumic alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.519 (lit.)
pb
135-136 °C/26 mmHg (lit.)
Solubilité
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
Densité
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CC(C)c1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C10H14O/c1-8(2)10-5-3-9(7-11)4-6-10/h3-6,8,11H,7H2,1-2H3
Clé InChI
OIGWAXDAPKFNCQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Isopropylbenzyl alcohol has mosquito repellent properties and has been isolated from Eucalyptus camaldulensis[1]. Oxidation of 4-isopropylbenzyl alcohol over TiO2-supported nano gold catalyst has been investigated[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
New mosquito repellent from Eucalyptus camaldulensis.
Watanabe K, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 41(11), 2164-2166 (1993)
Selective oxidation of alcohols to aldehydes and ketones over TiO2-supported gold nanoparticles in supercritical carbon dioxide with molecular oxygen.
Wang X, et al.
Applied Catalysis A: General, 349(1), 86-90 (2008)
Annemieke Strijkstra et al.
Applied and environmental microbiology, 80(24), 7592-7603 (2014-09-28)
The betaproteobacteria "Aromatoleum aromaticum" pCyN1 and "Thauera" sp. strain pCyN2 anaerobically degrade the plant-derived aromatic hydrocarbon p-cymene (4-isopropyltoluene) under nitrate-reducing conditions. Metabolite analysis of p-cymene-adapted "A. aromaticum" pCyN1 cells demonstrated the specific formation of 4-isopropylbenzyl alcohol and 4-isopropylbenzaldehyde, whereas with