Principaux documents
194972
Sigma-Aldrich
tert-Butylhydrazine hydrochloride
98%
5 G
25,50 €
100 G
81,00 €
500 G
133,00 €
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
25,50 €
100 G
81,00 €
500 G
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CNHNH2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.61
Beilstein:
3651224
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
25,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
191-194 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydrazine
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)(C)NN
InChI
1S/C4H12N2.ClH/c1-4(2,3)6-5;/h6H,5H2,1-3H3;1H
Clé InChI
DDPWVABNMBRBFI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
tert-Butylhydrazine hydrochloride was used in the synthesis of:
  • diphosphinohydrazines[1]
  • 5-amino-1-tert-butyl-3-(p-chlorophenyl)-4-cyanopyrazole[2]
  • 1,3,4,5-tetrasubstituted pyrazole derivatives[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Regioselective synthesis of 1, 3, 4, 5-tetrasubstituted pyrazoles from Baylis-Hillman adducts.
Lee KY, et al.
Tetrahedron Letters, 44(35), 6737-6740 (2003)
One-pot synthesis of tetrasubstituted pyrazoles-Proof of regiochemistry.
Hanefeld U, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1545-1552 (1996)
Alexander N Kornev et al.
Inorganic chemistry, 51(2), 874-881 (2012-01-03)
Reactions of diphosphinohydrazines R-NH-N(PPh(2))(2) (R = tBu (1), Ph(2)P (3)) with some metalation reagents (Co[N(SiMe(3))(2)](2), LiN(SiMe(3))(2), La[N(SiMe(3))(2)](3), nBuLi, MeLi) were performed. Compound 1 was synthesized by the reaction of Ph(2)PCl with tert-butylhydrazine hydrochloride in 83% yield. This compound reveals temperature-dependent