128279
Hydrazinoacétate d′éthyle hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
(Carbethoxymethyl)hydrazine hydrochloride
48,70 €
About This Item
48,70 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
152-154 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
ester
hydrazine
Chaîne SMILES
Cl[H].CCOC(=O)CNN
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H
Clé InChI
HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable