Principaux documents
194166
Sigma-Aldrich
Méthanol-d4
"100%", ≥99.96 atom % D, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
Alcool méthylique-d3, Tétradeutérométhanol
About This Item
Formule linéaire :
CD3OD
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.07
Beilstein:
1733278
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Niveau de qualité
Pureté isotopique
≥99.96 atom % D
Essai
≥99% (CP)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (lit.)
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.250% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.326 (lit.)
pb
65.4 °C (lit.)
Pf
-99 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[2H]OC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Antithrombotic Phenolics from the Stems of Parthenocissus tricuspidata Possess Anti-inflammatory Effect.
Nguyen PH, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(6), 1763-1763 (2014)
Haoyue Zhang et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 508, 179-184 (2020-05-23)
To validate a liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) method for the measurement of glycosaminoglycans (GAGs) in plasma and serum. To establish plasma, cerebrospinal fluid (CSF) and urine reference intervals. To compare GAGs in serum with that in urine and CSF
The Rates of Methoxyl Exchange of Camphor and Norcamphor Dimethyl Ketals in Methanol-d4.
Traylor TG and Perrin CL.
Journal of the American Chemical Society, 88(21), 4934-4942 (1966)
Cheng-Kun Lin et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(7), 2100-2107 (2014-12-20)
A straightforward synthesis of novel, 2-heterocyclyl polyhydroxylated pyrrolidines is described. Stereocontrolled additions of nucleophiles to cyclic nitrones generated the corresponding 2,3-trans adducts, allowing the synthesis of the corresponding pyrrolidines via key intermediates bearing an alkyne and a nitrile oxide. Three
Jon Kapla et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(34), 22438-22447 (2015-08-08)
The disaccharide trehalose (TRH) strongly affects the physical properties of lipid bilayers. We investigate interactions between lipid membranes formed by 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DMPC) and TRH using NMR spectroscopy and molecular dynamics (MD) computer simulations. We compare dipolar couplings derived from DMPC/TRH