Principaux documents
192732
Sigma-Aldrich
Diethylaluminum chloride solution
25 wt. % in toluene
Synonyme(s) :
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
100 G
259,00 €
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
259,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5)2AlCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.56
Beilstein:
4123259
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
259,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Concentration
25 wt. % in toluene
Densité
0.887 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
Clé InChI
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :