189456
Poly(ethylene oxide)
average MV 900,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Polyethylene oxide, PEO
48,20 €
About This Item
48,20 €
Produits recommandés
Nom du produit
Poly(ethylene oxide), average Mv ~900,000 (nominal), powder
Forme
powder
Niveau de qualité
Poids mol.
average Mv ~900,000 (nominal)
Contient
200-500 ppm BHT as inhibitor
Viscosité
8,800-17,600 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
Tm 65 °C
Densité
1.21 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Chaîne SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Owing to its hydration and swelling properties, it is widely used as a precursor to prepare block copolymer micelles for selective drug and gene delivery.
Itcan also be used to fabricate nanofibrous membranes for the adsorption of heavymetal ions.
Caractéristiques et avantages
- Excellent polymer chain flexibility
- Low toxicity
- High solvation power
- Lowglass transition temperature
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Electrospinning technique applications discussed, emphasizing control of nanofibers and assembly into 3D architectures.