372773
Poly(ethylene oxide)
average MV 400,000 (nominal), powder, hydroxyl, BHT as inhibitor
Synonyme(s) :
Polyethylene oxide, PEO
About This Item
Produits recommandés
product name
Poly(ethylene oxide), average Mv 400,000 (nominal), powder
Forme
powder
Poids mol.
average Mv 400,000 (nominal)
Contient
200-500 ppm BHT as inhibitor
Viscosité
2,250-4,500 cP, 5 % in H2O(25 °C, Brookfield)(lit.)
Température de transition
Tm 65 °C
Extrémité Ω
hydroxyl
Extrémité α
hydroxyl
Application(s)
battery manufacturing
Chaîne SMILES
[H]OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1