187720
2-Chloroanthracene
95%
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
solid
Pf
221-223 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H
Clé InChI
OWFINXQLBMJDJQ-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable