Principaux documents
184276
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzyl alcohol
99%
10 G
55,00 €
50 G
121,00 €
55,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
55,00 €
50 G
121,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Beilstein:
2243418
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
55,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
78-80 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H7BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clé InChI
IOWGHQGLUMEZKG-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromobenzyl alcohol was used in microwave assisted palladium-catalyzed synthesis of phthalides[1]. It was also used in the synthesis of 1-hydroxy-3(1H)-l,2-benzoboroxole[2].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Synthesis and structure of benzoboroxoles: novel organoboron heterocycles.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron Letters, 40(37), 6705-6708 (1999)
Fast microwave promoted palladium-catalyzed synthesis of phthalides from bromobenzyl alcohols utilizing DMF and Mo (CO)6 as carbon monoxide sources.
Wu X, et al.
Tetrahedron Letters, 45(24), 4635-4638 (2004)
Manas K Ghorai et al.
The Journal of organic chemistry, 79(14), 6468-6479 (2014-06-24)
A simple and unpredicted synthetic pathway toward racemic and scalemic tetrahydrodibenzoimidazoazepines has been invented serendipitously proceeding through an S(N)2-type ring-opening of N-activated aziridines with 2-bromobenzylamine followed by a hitherto unprecedented cascade cyclization reaction sequence comprising a Cu-catalyzed cross dehydrogenation C-N