Principaux documents
18289
Sigma-Aldrich
1-Dodecyl-3-methylimidazolium iodide
≥95.0%
Synonyme(s) :
1-Lauryl-3-methylimidazolium iodide
5 G
105,00 €
50 G
662,00 €
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
105,00 €
50 G
662,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H31IN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
105,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥95.0%
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[I-].CCCCCCCCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C16H31N2.HI/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15-14-17(2)16-18;/h14-16H,3-13H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RQVJLVQTNZVVRZ-UHFFFAOYSA-M
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G Kiran Kumar Reddy et al.
Frontiers in microbiology, 11, 730-730 (2020-05-07)
Candida albicans is an opportunistic pathogen causes fungal infections that range from common skin infections to persistent infections through biofilm formation on tissues, implants and life threatening systemic infections. New antifungal agents or therapeutic methods are desired due to high
Articles
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.