Principaux documents
181250
Sigma-Aldrich
Polyacenaphthylene
average Mw 5,000-10,000, powder
Synonyme(s) :
Acenaphthylene polymer, Oligoacenaphthylene
5 G
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
210,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Poids mol.
average Mw 5,000-10,000
Température de transition
Tg 214 °C
Chaîne SMILES 
c21c3cccc2ccc1ccc3
InChI
1S/C12H8/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-8H
Clé InChI
HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable