Principaux documents
18069
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-(+)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10BrN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.08
Numéro Beilstein :
2412319
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +20.5±1°, c = 3% in methanol
Indice de réfraction
n20/D 1.566
Densité
1.390 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](N)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
SOZMSEPDYJGBEK-ZCFIWIBFSA-N
Autres remarques
Sales restrictions may apply
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter