Principaux documents
17996
Sigma-Aldrich
(±)-Camphoric acid anhydride
≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
(±)-1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.22
Beilstein:
6582434
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
≥98.0% (T)
Forme
solid
Pf
222-225 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)13-7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
Clé InChI
VFZDNKRDYPTSTP-QUBYGPBYSA-N
Application
(±)-Camphoric acid anhydride (1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione) may be useful in the synthesis of aliphatic-aromatic copolyesters.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Quentin Ruiz et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Epoxy resin plays a key role in composite matrices and DGEBA is the major precursor used. With the aim of favouring the use of bio resources, epoxy resins can be prepared from lignin. In particular, diglycidyl ether of isoeugenol derivatives