177687
Ethyl sorbate
98%
Synonyme(s) :
Ethyl trans,trans-2,4-hexadienoate
48,20 €
About This Item
48,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
82-83 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
Chaîne SMILES
CCOC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3,5-7H,4H2,1-2H3/b5-3+,7-6+
Clé InChI
OZZYKXXGCOLLLO-TWTPFVCWSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
156.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
69 °C - closed cup