Principaux documents
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
25 G
56,50 €
100 G
123,00 €
56,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
56,50 €
100 G
123,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
216-907-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
56,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
65-67 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(Cl)c1c(cccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
Clé InChI
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable