175889
tert-Butanol-d10
99 atom % D
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propanol-d10, tert-Butyl alcohol-d10
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.5% water
water
Indice de réfraction
n20/D 1.3835 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Densité
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Changement de masse
M+10
Chaîne SMILES
[2H]OC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,5D
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-SGLLWXCUSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup