175420
2,5-Dimethylpyrazine
98%
Synonyme(s) :
2,5-Dimethylpyrazine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
Point d'ébullition
155 °C (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cnc(C)cn1
InChI
1S/C6H8N2/c1-5-3-8-6(2)4-7-5/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
LCZUOKDVTBMCMX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of various pyrazines and sulfur compounds including carbon disulfide and dimethyl disulfide.