Principaux documents
347647
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
98%
5 G
47,20 €
25 G
154,00 €
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
47,20 €
25 G
154,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.12
Beilstein:
116005
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
167-171 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
Cc1cnc(cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid is a pyrazine derivative. Simultaneous membrane based solvent extraction (MBSE) and membrane based solvent stripping (MBSS) of 5-methyl-2-pyrazine carboxylic acid (MPCA) has been studied.[1] Mechanism of pertraction of MPCA through layered bulk liquid membranes has been studied.[2] MPCA reacts with Ln(NO3)3·6H2O and K4[W(CN)8]·2H2O to form unique three-dimensional network structure which contains open channels.[3]
Application
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid may be used in the preparation of novel europium(III) complexes, (5-methyl-2-pyrazinecarboxylato) (phenanthroline)europium(III).[4] It may be used in the synthesis of Ln-metal organic frameworks (MOFs).[5]
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Transport of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid through a layered bulk liquid membrane.
Kubisova L, et al.
Chemical Papers, 56, 418-425 (2002)
Synthesis and photoluminescence properties of Eu(pzc)3(phen) and Eu(mpzc)3(phen).
Chang CH, et al.
Synthetic Metals, 145(1), 1-6 (2004)
A facile building-block synthesis of multifunctional lanthanide MOFs.
Tanase S, et al.
Journal of Materials Chemistry, 21(39), 15544-15551 (2011)
Three-dimensional Ln III-W IV complexes with cyanido and carboxylato bridges. CrystEngComm 8.12 (2006): 863-865.
Tanase S, et al.
CrystEngComm, 8(12), 863-865 (2006)
Mass-transfer in membrane based solvent extraction and stripping of 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid and co-transport of sulphuric acid in HF contactors.
Sabolova E, et al
Desalination, 163(1), 27-38 (2004)