Principaux documents
17520
Sigma-Aldrich
4-Bromo-DL-mandelic acid
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.04
Beilstein:
1567909
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Pf
116-118 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
Clé InChI
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Bromo-DL-mandelic acid (4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid) may be used in the synthesis of (.+-.)-methyl 4-bromo-α-hydroxyphenylacetate.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable