Principaux documents
174319
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonhydrazide
~99%
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonyl hydrazide
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2NHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.23
Numéro Beilstein :
610130
Numéro CE :
Numéro MDL:
Pureté
~99%
Disponibilité
available only in EU
Pf
103-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NN
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9H,8H2,1H3
Clé InChI
ICGLPKIVTVWCFT-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Self-react. D
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Linda J Ejim et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(4), 755-764 (2007-02-16)
The biosynthesis of methionine is an attractive antibiotic target given its importance in protein and DNA metabolism and its absence in mammals. We have performed a high-throughput screen of the methionine biosynthesis enzyme cystathionine beta-lyase (CBL) against a library of