Principaux documents
17347
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
technical, ≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-Bromoisovanillin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H7BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.04
Beilstein:
1942858
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Pf
≥95 °C (lit.)
≥95 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(Br)c(C=O)cc1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-8-3-6(9)5(4-10)2-7(8)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
AHYSXUDLJOFNAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde was used in the synthesis of 4-bromo-2-methoxy-5-(2-methoxyethenyl)phenol.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis of (?)-6H-benzofuro [3a, 3, 2, ef][3] benzazepine: an unnatural analog of (−)-galanthamine.
Poschalko A, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1513-1518 (2002)