130605
5-Bromovanillin
97%
57,40 €
About This Item
57,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
164-166 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
bromo
Chaîne SMILES
COc1cc(C=O)cc(Br)c1O
InChI
1S/C8H7BrO3/c1-12-7-3-5(4-10)2-6(9)8(7)11/h2-4,11H,1H3
Clé InChI
KLSHZDPXXKAHIJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable