Documents
172049
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl salicylate
97%
Synonyme(s) :
Ethylene glycol monosalicylate, Ethylene glycol salicylate, Salicylic acid 2-hydroxyethyl ester, Salicylic acid ethylene glycol ester
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COOCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.17
Numéro Beilstein :
2255685
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
Point d'ébullition
166 °C/13 mmHg (lit.)
Densité
1.244 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-6-13-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4,10-11H,5-6H2
Clé InChI
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup