Documents
171530
Sigma-Aldrich
4-Phenylbutyronitrile
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5(CH2)3CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
145.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5143 (lit.)
Point d'ébullition
97-99 °C/1.7 mmHg (lit.)
Densité
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N#CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H11N/c11-9-5-4-8-10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8H2
Clé InChI
ICMVGKQFVMTRLB-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Phenylbutyronitrile was used in the synthesis of light aliphatic nitriles and styrene derivatives.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Catalytic degradation of acrylonitrile-butadiene-styrene into fuel oil 2. Changes in the structure and catalytic activity of iron oxides.
Energy and Fuels, 15(3), 565-570 (2001)