167606
3-Chloro-2-butanone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.421 (lit.)
Point d'ébullition
114-117 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(Cl)C(C)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-3(5)4(2)6/h3H,1-2H3
Clé InChI
OIMRLHCSLQUXLL-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup