Principaux documents
164968
Sigma-Aldrich
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
98%
Synonyme(s) :
4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, AICA
5 G
20,70 €
25 G
43,10 €
20,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
20,70 €
25 G
43,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H6N4O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.58
Beilstein:
3701645
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
20,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
250-252 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble 50 mg/mL, clear, light yellow
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
Cl[H].NC(=O)c1[nH]cnc1N
InChI
1S/C4H6N4O.ClH/c5-3-2(4(6)9)7-1-8-3;/h1H,5H2,(H2,6,9)(H,7,8);1H
Clé InChI
MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Corrosion inhibition and adsorption characteristics of 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride on aluminum in 1M HCl has been investigated[1].
Application
5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride was used in the synthesis of heterocyclic compounds such as guanine[2], purines[3][4] and pyrimidines[5].
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 593-593 (1993)
Heterocycles, 34, 1133-1133 (1992)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 2139-2139 (1991)
Fang Li et al.
Scientific reports, 6, 37114-37114 (2016-11-22)
GRS is a drug combination of three active components including ginsenoside Rb1, ruscogenin and schisandrin. It derived from the well-known TCM formula ShengMai preparations, a widely used traditional Chinese medicine for the treatment of cardiovascular diseases in clinic. The present
Synthesis of guanosine and its derivatives from 5-amino-1-beta-d-ribofuranoxyl-4-imidazolecarboxamide. I. Ring closure with benzoyl isothiocyanate.
A Yamazaki et al.
The Journal of organic chemistry, 32(6), 1825-1828 (1967-06-01)