161950
1,3-Diethyl-2-thiobarbituric acid
99%
Synonyme(s) :
1,3-Diethyl-2-sulfanylidene-1,3-diazinane-4,6-dione, 1,3-Diethyldihydro-2-thioxo-4,6(1H,5H)-pyrimidinedione, 1,3-Diethylthiobarbituric acid, N,N′-Diethyl-2-thiobarbituric acid
705,00 €
About This Item
705,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Pf
109-112 °C (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
CCN1C(=O)CC(=O)N(CC)C1=S
InChI
1S/C8H12N2O2S/c1-3-9-6(11)5-7(12)10(4-2)8(9)13/h3-5H2,1-2H3
Clé InChI
SHBTUGJAKBRBBJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable