160792
11-Phenoxyundecanoic acid
97%
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
pb
217-222 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
77-78 °C (lit.)
Solubilité
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear (Colorless to orange)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C17H26O3/c18-17(19)14-10-5-3-1-2-4-6-11-15-20-16-12-8-7-9-13-16/h7-9,12-13H,1-6,10-11,14-15H2,(H,18,19)
Clé InChI
FRSQLPPSRJNREN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable