157171
2-Nitrodiphenylamine
98%
Synonyme(s) :
2-Nitro-N-phenylaniline
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
10.7 (vs air)
Pureté
98%
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-14(16)12-9-5-4-8-11(12)13-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
Clé InChI
RUKISNQKOIKZGT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable