Principaux documents
156825
Sigma-Aldrich
Complexe trifluorure de bore-propanol
in excess propanol, BF3 14 wt. %
Synonyme(s) :
(T-4)-Trifluoro(1-propanol)boron, Boron trifluoride-propanol complex (1:1)
100 G
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
129,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · CH3CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Composition
BF3, 14 wt. %
Pertinence de la réaction
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
Concentration
in excess propanol
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
Densité
0.905 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCO.FB(F)F
InChI
1S/C3H8O.BF3/c1-2-3-4;2-1(3)4/h4H,2-3H2,1H3;
Clé InChI
RQPQOULISUUGNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup